Merck
57160-U
Supelco
Preppy 12 位真空固相萃取装置
别名:
12 port SPE cartidge tube vacuum manifold
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.21
產品線
Preppy
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
相关类别
一般說明
Preppy 真空固相萃取装置是我们最简单经济的装置。它足以让分析人员同时制备多达 12 个样品。它包括耐化学品的盖和衬垫、玻璃槽、真空释放气孔、12 只具有凸形顶部的独立控制阀以及不锈钢溶剂导向针。
有两个收集支架可供选择;一个可容纳 2 和 4mL 自动进样器样品瓶,另一个可容纳 15 和 20mL 样品瓶。可安装选配的真空表/放气阀组件对 Preppy 歧管使用的真空进行精确控制。
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)