54223-U
别名:
带筛板的 12mL 固相萃取空管,每包 100 件
1 of 10
Supelco
57026
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
54222-U
57119-U
54221-U
57030-U
Visiprep™ SPE固相萃取真空装置,不含PFAS
57184
聚乙烯 (PE) 滤头,20μm 孔径
57182-U
57181
57242
Empty SPE Tube (no frits)
57176
polypropylene
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
pk of 100
solid phase extraction (SPE): suitable
12 mL
20 μm
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
57177
57021
504394
Empty glass SPE Tube with PTFE frit, 20 μm porosity
LH20100
Sephadex® LH-20