57021
别名:
固相萃取储液器
1 of 10
Supelco
57242
Empty SPE Tube (no frits)
57020-U
SPE 小柱连接头
57022
54258-U
大体积 SPE 储存器
57026
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
57181
聚乙烯 (PE) 滤头,20μm 孔径
504394
Empty glass SPE Tube with PTFE frit, 20 μm porosity
57183
57177
57023
polypropylene
pk of 12
solid phase extraction (SPE): suitable
20 mL
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
57184
54223-U
57176