Merck
54046-U
Supelco
Supelclean LC-Si 固相萃取管
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
别名:
PK30 Supelclean LC-SI 6mL/500mg 玻璃固相萃取管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PTFE frit
glass hardware
品質等級
成份
bed wt., 500 mg
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
6 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
silica bonding
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)