物料
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
特点
endcapped
组成
bed wt., 300 mg
包装
pk of 54
标记范围
8.4% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
3 mL
基质
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
基质活性基团
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
容量
0.06 meq/g capacity
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
保留机理:混合模式阳离子交换(反相和阳离子交换)
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
- 填充床含辛基 (C8) 和苯磺酸 (SCX) 二种键合
- 双保留机理扩大了对一系列中性、碱性、酸性和两性离子化合物的保留
- 开发用于从生物液体分离碱性化合物时,提供优良的选择性和样品净化
- 分离碱性和两性离子极性化合物时具有更大的离子交换能力
- 可用于从酸性和中性化合物中分离碱性/两性离子化合物
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门