Merck
50136-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
LiChrospher®
包裝
1 ea of
標籤範圍
21% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
12.5 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
通常发现LiChrospher® RP-18 HPLC色谱柱(L×I.D.12.5 cm×4.6 mm)具有高度可靠性和多功能性。根据L1 USP质量标准,其适用于酸性、中性和弱碱性化合物的反相高效液相色谱法(RP-HPLC)。
推薦產品
最适于 HPLCLC-MS 分析的Discover LiChropur试剂
法律資訊
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)