主要文件
54775
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.2 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
LiChrospher® RP-18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
Agency
suitable for USP L1
质量水平
制造商/商品名称
LiChrospher®
标记范围
21% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 3.2 mm
表面积
350 m2/g
基质
octadecyl
silica particle platform
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LiChrospher®是一种可靠的多功能球形二氧化硅吸附剂,传统上生产和提供的产品有不同修饰。LiChrospher® RP-18(5 μm粒径,L × I.D. 15 cm × 3.2 mm)可提供高度可重复的结果,并专用于酸性、中性和弱碱性化合物的反相色谱分析。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)