主要文件
54776
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
LiChrospher® RP-18 5μM 25CM×4.6MM 内径
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
LiChrospher® RP-18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
质量水平
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
LiChrospher®
标记范围
21% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
350 m2/g
基质
octadecyl
silica particle platform
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)