主要文件
47266
Supelco
糖醇试剂盒
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12164500
E编号:
E965
价格与库存信息目前不能提供
等级
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 kit
浓度
(individually packaged in quantities indicated)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
-10 to -25°C
一般描述
糖醇试剂盒含独立包装的标准品,数量已列出。糖醇的制备、检测和独立包装均遵照严格的生产程序。
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • D-(+)Arabitol 500 mg
  • Dulcitol (Galactitol) 500 mg
  • iso-Erythritol 500 mg
  • Glycerol 500 mg
  • Maltitol 500 mg
  • D-Mannitol 500 mg
  • Ribitol (Adonitol) 500 mg
  • D-Sorbitol 500 mg
  • Xylitol 500 mg
查看所有结果 (9)
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)