certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001344
traceable to USP 1623626
API 家族
sucralose
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的已认证的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了药典基本标准的一种方便且成本效益好的替代品。
三氯蔗糖是一种由蔗糖前体合成的极性氯化糖。它被广泛用作多种食品和饮料产品中的甜味剂。
三氯蔗糖是一种由蔗糖前体合成的极性氯化糖。它被广泛用作多种食品和饮料产品中的甜味剂。
應用
三氯蔗糖可作为药物参考标准品,通过多种色谱技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
一种人类可以检测到的合成甜味剂。可激活肠内分泌细胞上的 T1R2/T1R3 甜味受体,引起胰高血糖素样肽-1 和葡萄糖依赖性胰岛素肽的激素分泌增加。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAA1094。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Comprehensive analysis of pharmaceutical products using simultaneous mixed-mode (ion-exchange/reversed-phase) and hydrophilic interaction liquid chromatography
Kazarian AA, et al.
Journal of Separation Science, 37(16), 2138-2144 (2014)
Evaluating the taste masking effectiveness of various flavors in a stable formulated pediatric suspension and solution using the [TM="Astree"] electronic tongue
Campbell GA, et al.
Powder Technology, 224(25), 109-123 (2012)
Physicochemical and microbiological stabilities of a sweetened and calorie-free metformin extemporaneous formulation for pediatrics
Alemon-Medina R, et al.
Latin American Journal of Pharmacy, 31(25), 1253-1260 (2012)
Analysis of sucralose and other sweeteners in water and beverage samples by liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry
Ferrer I and Thurman EM
Journal of Chromatography A, 1217(25), 4127-4134 (2010)
Sucralose--an overview of the toxicity data.
H C Grice et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 38 Suppl 2, S1-S6 (2000-07-07)