主要文件
29629-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
别名:
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
针尺寸
23 ga
描述
color (green)
特点
syringe type F (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 003987
针长度 × 外径
50 mm × 0.63 mm
体积
25 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)