Key Documents
26258-U
SGE气密注射器,固定针头
50F-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
别名:
SYRINGE SGE 50UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
25 ga
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 004200
針長 × 外徑
50 mm × 0.50 mm
容積
50 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • SGE固定针头气密注射器,型号:50F-GT。
  • 由硼硅酸盐玻璃、聚四氟乙烯柱塞头、凯尔- f鲁尔锥制成。
  • 可高压灭菌的注射器,但柱塞应拆除。
  • 采用柱塞尖端和枪管之间的过盈配合,提高了注射器的气体密封性能。
  • 液体或气体样品的最大惰性。
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)