27168
1 of 10
Supelco
27133
PTFE 瓶盖衬垫
Sigma-Aldrich
12436
Neryl pyrophosphate lithium salt
27179
27146
27095-U
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
27162
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
27157
38338
磷ICP标准液
28941
汞标准液,用于 ICP
Z687286
Primary HEPA filter with vapor after-filter module for Aldrich® compact ductless air cleaning system
PTFE linerwhite PTFE liner
Oversized for better sealing ability.
pkg of 100 ea
18 mm × 0.010 in.
for use with 15 mL vialfor use with screw cap, 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。