27157
1 of 10
Supelco
27179
PTFE 瓶盖衬垫
27141
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
27146
CLS999813
康宁®酚醛帽,PTFE 内衬
27133
27152
Sigma-Aldrich
160512
氯甲酸-9-芴基甲酯
23184
23186
27168
PTFE linerwhite PTFE
Oversized for better sealing ability.
pkg of 100 ea
15 mm × 0.010 in.
for use with 7 mL vialfor use with screw cap, 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
27019
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
27151
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)