Merck
27162
Supelco
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
21 mm × 70 mm × 12 mm
容積
15 mL
接頭
thread for 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
它已用于蒸汽捕集器中,用于同位素分析测定大气水蒸气。它还用于固相微萃取(SPME)结合气相色谱/质谱(气相色谱/质谱)方法,用于测定添加亚油酸甲酯的冻干鸡肉肌原纤维的氧化。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)