主要文件
23189
Supelco
预先清洁和组装的、带开孔白色聚丙烯螺纹顶盖的样品瓶
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE/silicone septa (Thickness: 0.125")
amber glass vial
white polypropylene cap
特点
closure type screw top vial
closure type white polypropylene hole cap
包装
pkg of 72 ea
外径 × 高度
29 mm × 82 mm
体积
40 mL
配件
thread for 24-414
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
每个样品瓶的清洗按照美国环境保护署的协议 B 进行,清洗程序如下:
1. 用加入实验室级无磷洗涤剂的热水清洗瓶体。
2. 用大量自来水冲洗瓶体三次以清除洗涤剂。
3. 用 ASTM I 类去有机物水冲洗瓶体三次。
4. 用烘箱烘干瓶体。
5. 在封闭的无污染环境下将瓶体冷却至室温。
6. 盖上瓶盖。
所有部件清洗后,开始进行组装:硼酸盐玻璃瓶、PTFE/硅胶隔垫和聚丙烯瓶盖。样品瓶可选择透明玻璃或棕色玻璃材质。所有样品瓶都带有顶部开口瓶盖和棕褐色/白色 PTFE/硅酮隔膜。
40mL EPA 样品瓶带有分析证书,以及一包用于标识样品容量的标签。清洗后,用收缩薄膜包装样品瓶,确保样品瓶送达用户时尽可能干净。
应用
EPA vials has been used during solid phase microextraction (SPME) of odors in drinking water for analysis by GC/MS.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Solid Phase Microextraction of Odors in Drinking Water, for Analysis by GC/MS.
Ion, Odor Quant Ion Sec
Sigma data null
Solid Phase Microextraction of Odors in Drinking Water, for Analysis by GC/MS.
Sigma data null