Key Documents
23188
Supelco
预先清洁和组装的、带开孔白色聚丙烯螺纹顶盖的样品瓶
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone septa (Thickness: 0.125")
clear glass vial
white polypropylene cap
特點
closure type screw top vial
closure type white polypropylene hole cap
包裝
pkg of 72 ea
小玻璃瓶外徑 × 高度
29 mm × 82 mm
容積
40 mL
接頭
thread for 24-414
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每个样品瓶的清洗按照美国环境保护署的协议 B 进行,清洗程序如下:
1. 用加入实验室级无磷洗涤剂的热水清洗瓶体。
2. 用大量自来水冲洗瓶体三次以清除洗涤剂。
3. 用 ASTM I 类去有机物水冲洗瓶体三次。
4. 用烘箱烘干瓶体。
5. 在封闭的无污染环境下将瓶体冷却至室温。
6. 盖上瓶盖。
所有部件清洗后,开始进行组装:硼酸盐玻璃瓶、PTFE/硅胶隔垫和聚丙烯瓶盖。样品瓶可选择透明玻璃或棕色玻璃材质。所有样品瓶都带有顶部开口瓶盖和棕褐色/白色 PTFE/硅酮隔膜。
40mL EPA 样品瓶带有分析证书,以及一包用于标识样品容量的标签。清洗后,用收缩薄膜包装样品瓶,确保样品瓶送达用户时尽可能干净。
應用
EPA vials has been used during solid phase microextraction (SPME) of odors in drinking water for analysis by GC/MS.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Solid Phase Microextraction of Odors in Drinking Water, for Analysis by GC/MS.
Sigma data null
Dana Marder et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1136, 121911-121911 (2019-12-11)
Dry blood spot (DBS), a micro whole-blood sampling technique, enables rapid and self-blood collection; it is stable and economical. Currently, DBS filters require various sample preparation procedures specifically tailored for the target compounds, which are followed by GC-MS or LC-MS