Merck
27182
Supelco
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
别名:
PK100 40mL 棕色螺纹口样品瓶,带 PTFE 衬垫实心瓶盖
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特點
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
29 mm × 82 mm
容積
40 mL
接頭
thread for 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)