Key Documents
27213
Supelco
预组装螺纹口样品瓶,带聚丙烯顶部开口瓶盖
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
29 mm × 82 mm
容積
40 mL
接頭
thread for 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Vials may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)