物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23s ga
特点
needle type ASRN (removable needle)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 87957
针长度
43 mm (1.71 in.)
体积
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Hamilton 的 Microliter™ 注射器用于液体进样。此注射器包括玻璃针筒和手动安装的不锈钢活塞。活塞单独安装在与其匹配的注射器针筒上。活塞不能用于其他注射器。
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.