材料
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特點
model 1001 BFP
製造商/商標名
Hamilton 59000-35
參數
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
內徑 × 內徑
4.61 mm × 9.02 mm
容積
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.