Merck
所有图片(10)
Key Documents
ZRB1167
Sigma-Aldrich
抗-胶原蛋白III型抗体,克隆3N18 ,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3N18, recombinant monoclonal
描述
recombinant, expressed in HEK 293 cells
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 138.56 kDa
observed mol wt ~200 kDa
純化經由
using Protein A
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
monkey, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
表位序列
C-terminal
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb®抗体代表了完全新一代的重组单克隆抗体。每种ZooMAb®抗体的制造均是使用我们专有的重组表达系统、纯化至均一并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体备货充分可靠,在需要时随时可以发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆3N18 是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测III型胶原蛋白。它靶向C末端区域22个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH标记的线性肽,对应人胶原蛋白a1(III)链的C端区域的22个氨基酸。
應用
质控检验
通过蛋白质免疫印迹法在HT1080细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质免疫印迹(Western Blotting)分析:该抗体的1:10,000 稀释液在HT1080细胞裂解物中检测到III型胶原蛋白。
测试的应用
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次的1:100稀释液在人皮肤组织切片中检测到III型胶原蛋白。
亲和结合试验:该抗体的一个代表性批次在亲和结合试验中以6.7 x 10-6 的KD结合III型胶原蛋白。
ELISA分析:300 μg/mL的代表性批次在间接ELISA中检测到III型胶原蛋白
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗III 型胶原蛋白,克隆 3N18 ZooMAb®(货号ZRB1167), 是一种重组兔单克隆抗体,可检测 III 型胶原蛋白,并在亲和结合测定、ELISA、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
標靶描述
胶原蛋白α-1(III) 链(UniProt: P02461;又称IIIa型胶原蛋白)是由人COL3A1基因(基因ID:1281)编码。胶原蛋白是体内含量最丰富的蛋白质,主要由成纤维细胞合成,但上皮细胞也可合成少量胶原蛋白。胶原蛋白超家族包括20 多种不同类型的胶原蛋白,具有至少 38 条不同的多肽链。III型胶原蛋白和I型胶原蛋白一起存在于大多数软结缔组织中。它是必须承受拉伸的大血管和子宫等中空性器官的主要结构成分。III 型胶原蛋白也参与皮质发育的调节。据报道,它是发育中的大脑中 ADGRG1 的主要配体,结合ADGRG1 可抑制神经元迁移,并通过将 ADGRG1 与 GNA13 和可能的 GNA12 偶联来激活 RhoA 途径。它由一个信号肽(aa 1-23)、一个 N 端前肽(aa 24-153) 和一个 C 端前肽 (aa 1222-1466) 合成,随后经切割产生成熟形式。三个相同的 III 型前胶原链在 C 末端聚集形成 III 型胶原分子,并通过形成二硫键来保持稳定。每条单独的链折叠成左手螺旋,然后三条链被缠绕在一起形成一个右手超螺旋,即三重螺旋。COL3A1 的突变与 Ehlers-Danlos 综合征有关,这是一种以皮肤过度伸展、关节过度活动和组织脆弱为特征的结缔组织疾病。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Kuivbaniemi, H., and Tromp, G. (2019).Gene.707; 151-171)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。ZooMAb®制剂中的PBS/海藻糖成分在冻干后会呈半固体状(凝胶珠状),属于正常现象。请按照说明书(data sheet)建议的重悬方法溶解这种凝胶珠状半固体材料。获得的抗体溶液经全功能测试证明性能完全稳定。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL,复溶后浓度为300 μg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1