Merck
HPA003259
Sigma-Aldrich
抗-MITF 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
MI, WS2, WS2A, bHLHe32, 小眼症相关转录因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
HLLLRIQELEMQARAHGLSLIPSTGLCSPDLVNRIIKQEPVLENCSQDLLQHHADLTCTTTLDLTDGTITFNNNLGTGTEANQAYSVPTKMGSKLEDILMDDTLSPVGVTDPLLSSVSPGASKTSSRRSSMSMEETEHT
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MITF(4286)
一般說明
MITF(小眼症相关转录因子)是一种碱性螺旋-环-螺旋结构的亮氨酸拉链转录因子。 它位于人类染色体3p13上。
兔多克隆抗-MITF抗体可识别人小眼症相关转录因子。
小眼症相关转录因子(MITF)是一种bHLH-ZIP转录因子,可识别靶基因启动子区域中的E-box(CAYRTG)和M-box(TCAYRTG或CAYRTGA)序列。小眼症相关转录因子(MITF)是黑素细胞增殖、发育、存活和黑色素瘤形成的主要调节剂,也是破骨细胞形成的重要调节剂。
免疫原
小眼症相关转录因子重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
兔多克隆抗-MITF抗体可用于标记与小眼症相关的转录因子,以通过免疫细胞化学和免疫组化(IHC)技术进行检测和定量。它被用作探针,以确定在黑素细胞增殖、发育和存活以及破骨细胞生成调节剂调控过程中,小眼症相关转录因子的存在和作用。
抗MITF抗体已被用于免疫组化和染色质免疫沉淀中。
生化/生理作用
MITF(小眼症相关转录因子)可参与黑素细胞的生长和分化。 MITF中的突变会导致Waardenburg综合征IIa型。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST84788
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Melanocyte development in the mouse tail epidermis requires the Adamts9 metalloproteinase
Tharmarajah G, et al.
Pigment Cell & Melanoma Research (2018)
The MITF, p. E318K Variant, as a Risk Factor for Pheochromocytoma and Paraganglioma.
Castro-Vega L J, et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(12), 4764-4768 (2016)
Stefanie Riesenberg et al.
Nature communications, 6, 8755-8755 (2015-11-05)
Inflammation promotes phenotypic plasticity in melanoma, a source of non-genetic heterogeneity, but the molecular framework is poorly understood. Here we use functional genomic approaches and identify a reciprocal antagonism between the melanocyte lineage transcription factor MITF and c-Jun, which interconnects
Human melanocytes mitigate keratinocyte-dependent contraction in an in vitro collagen contraction assay
Rakar J, et al.
Burns : Journal of the International Society For Burn Injuries, 41(5), 1035-1042 (2015)
Non-clear cell renal cell carcinomas: biological insights and therapeutic challenges and opportunities
Malouf G G, et al.
Clinical Advances in Hematology & Oncology : H&O, 15(6), 409-418 (2017)