Key Documents
Z743581
Titer Tops® 微孔板封膜
pack of 50
别名:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, plate seal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103032
NACRES:
NB.17
無菌
non-sterile
特點
prevents well-to-well contamination, sample spillage and evaporation
包裝
pack of 50
製造商/商標名
Diversified Biotech T-TOPS-50
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 耐用且厚实(440万密耳),但易于用移液器吸头刺穿
  • 防止孔间污染、样品溢出和蒸发
  • 聚乙烯薄膜对塑料微孔板具有出色的附着力
  • 无细胞毒性、无菌、耐溶剂和防水
  • 即使暴露在100%湿度和-40°C至+100°C的极端温度下,也可以牢固地固定在适当的位置(不建议在热循环仪中使用)
  • 耐化学腐蚀和热稳定性
  • 可轻松用任何书写工具进行标记
  • 具有两个带刻痕的端部丝锥,易于定位
  • 紫外线透过性可低至250 nm
法律資訊
Titer-Tops is a registered trademark of Diversified Biotech