主要文件
Z763624
透气型多孔板密封膜
pack of 100 ea
别名:
breathable sealing membrane, multiwell sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
NACRES:
NB.22
物料
Rayon film (non-woven)
无菌性
sterile
特点
piercable
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Diversified Biotech BERM-2000
颜色
white
一般描述
透气密封膜——为细胞生长技术带来清新气息!
Breath-easer 密封膜提供极高的气体交换率,以实现最大的细胞生长速率。当粘附在酶标板上时,5.5 mil 厚的膜可保证所有孔的气体交换速率一致,同时维持孔内的无污染环境。传统的微量滴定盖会破坏孔间气体交换的均匀性,因为它有利于沿着孔板周边的孔。
通过 Breathe-Easier,可使用伽马辐照灭菌。与环氧乙烷灭菌不同,这种灭菌方法确保膜中不会引入细胞毒素。Breathe Easier 不会抑制成纤维细胞的生长或分裂,这种膜被 FDA 批准用于伤口愈合中联系血液和细胞接触。丙烯酸粘合剂与所有不同塑料酶标板均显示出优异的粘合特性。
  • 高气体渗透性 ——快速均匀传输氧气和交换二氧化碳,刺激细胞生长。穿过膜的水蒸气透过率为 4.2 kg/m2/24 小时。
  • 非细胞毒性和无菌 ——对薄膜进行伽马辐照以确保无菌性。膜不含细胞毒素。
  • 热和化学稳定性 ——耐受大多数腐蚀剂和有机溶剂以及-20 C 至 + 80 C 的温度。
  • 简单的标本提取 ——由于可以使用移液器枪头刺穿膜,因此可以使用 Breathe-easer 从微孔板中取出样本。
  • 实际设计和用户友好 ——Breathe-Easier 格式为 6 x 3.5 英寸。适合 96 孔板、生物块和组织培养板的矩形。纸释放衬垫刻有刻痕,便于将膜应用于平板。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Justin I Yoo et al.
Nature communications, 11(1), 5459-5459 (2020-10-31)
Biocontainment systems are needed to neutralize genetically modified organisms (GMOs) that pose ecological threats outside of controlled environments. In contrast, benign selection markers complement GMOs with reduced fitness. Benign selection agents serve as alternatives to antibiotics, which are costly and