Merck
66881-U
Supelco
96 孔 Empore™ 密封胶带
pk of 10 pads (25 sheets/pad)
别名:
Empore™ 固相萃取 96 孔
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
13111000
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene filter (graded density)
质量水平
包装
pk of 10 pads (25 sheets/pad)
制造商/商品名称
CDS Analytical 98-0604-0472-4
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
柱床体积
18 μL
膜平均直径
5.5 mm
膜厚度
0.75 mm
孔体积
1.2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Empore 膜固相萃取技术包含紧密地装入惰性 PTFE 原纤维中的固相萃取颗粒(90% 固相萃取颗粒 : 10% PTFE,重量比)。固相萃取膜的制造工艺能够形成均匀的高密度萃取介质,该介质相对于传统的吸附剂/填充床固相萃取产品具有明显的优势。Empore 固相萃取技术可以提供比传统填充床产品密度更大、更均匀的萃取床,从而使床重量更轻、分析物到空隙扩散的路径更短,并且萃取效率更高。
Empore 96 孔产品系列是高处理量固相萃取的理想选择,使用者可同时处理多达 96 个样品。这项独特的 Empore 技术包括位于固相萃取圆片上面的一系列聚丙烯 (PP) 预过滤器。该 PP 预过滤器起到深度过滤器的作用,使流速更快并减少堵塞。
省时省钱:
  • 降低固相萃取床质量 = 减少固相萃取溶剂和洗脱体积
  • 使固相萃取洗脱液蒸发时间最短
  • 能够直接注入固相萃取洗脱液
  • 致密均匀的萃取介质 = 无固相萃取通道和空隙效应
  • 高效的传质动力使流速更快
  • 消除固相萃取细粒,延长色谱柱和仪器的使用寿命
Designed for sealing unused portions of a 96-well filter/SPE plate during vacuum processing. Each sheet is comprised of a polypropylene fil coated with a synthetic rubber adhesive. Each sheet is coupled with a liner tab for easy handling and dispensing.
特点和优势
  • 更小的洗脱体积 (≤ 100μL) 可进行直接进样操作或降低洗脱液蒸发时间
  • 流速更快,而且不会降低回收率和再现性
  • 独有的预过滤器可以降低堵塞的风险
  • Luer 尖端卡圈可以避免潜在的交叉污染
适用性
注意:Empore 96 孔固相萃取产品与 Supelco PlatePrep 真空萃取装置(产品目录号 57192-U 和 575650-U)不兼容。建议将 Empore 96 孔真空萃取装置(产品目录号 66879-U)与 Empore 96 孔产品配合使用。
法律信息
Empore is a trademark of CDS Analytical
免责声明
CDS Analytical LLC recently acquired the rights to Empore products from 3M Purification Inc. For an interim phase, you may receive products packaged with either manfacturer′s branding.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)