一般描述
低氧室手套箱非常适合组织培养工作,包括肿瘤细胞和干细胞研究。缺氧舱具有彩色操作的“触摸屏”控制面板,可自动控制氧气含量、温度含量和二氧化碳含量。
- O2 传感器和CO2 传感器
- 带密封压盖的铂金RTD
- N2、CO2和O2 的气体连接
- 热电组件(Peltier装置)
- 密码保护,可配置PID控制
- 可配置多达六个独立控制的采样室
- CO2 范围:0-20%
- CO2 精度:0.2%