Merck
Z683132
低氧室手套箱
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42132201
NACRES:
NB.22
製造商/商標名
Plas-Labs 856-HYPO
O2 測量範圍
0-25%, accuracy: 0.25%
溫度測量範圍
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
參數
ambient-40 °C temp. range
內部 W × D × H
41 in. × 28 in. × 26 in.
外部 W × D × H
55 in. × 35 in. × 38 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Price includes shipping
低氧室手套箱非常适合组织培养工作,包括肿瘤细胞和干细胞研究。缺氧舱具有彩色操作的“触摸屏”控制面板,可自动控制氧气含量、温度含量和二氧化碳含量。
  • O2 传感器和CO2 传感器
  • 带密封压盖的铂金RTD
  • N2、CO2和O2 的气体连接
  • 热电组件(Peltier装置)
  • 密码保护,可配置PID控制
  • 可配置多达六个独立控制的采样室
  • CO2 范围:0-20%
  • CO2 精度:0.2%