一般說明
实验室用:AtmosBag手套袋是一种柔性充气式聚乙烯腔,内置手套,可让您在完全隔离和受控的环境中工作。它是手套箱的便宜、便携式替代品,非常适合各种任务和材料。
现场取样:在采样操作过程中,AtmosBag在罐和桶的顶部滑动,充入惰性气体,以隔绝水汽和灰尘。 最大限度地减少工作人员的暴露,同时保证采得的疏松材料完整。AtmosBag就是一个便携式实验室,可进行测试、犯罪现场调查以及需要洁净隔离腔的其他应用。
带胶带密封封口的AtmosBag:AtmosBag的开口用胶带粘贴并折叠起来,形成气密密封。每个AtmosBag包都配有一条可拆卸的密封带。
带拉链锁的Atmos Bag:AtmosBag的开口用拉链锁锁紧,形成气密密封。由于拉链宽度,开口略小于袋子的宽度。非常适合需要重复使用袋子内容物和紧急隔离的应用。
性能:
现场取样:在采样操作过程中,AtmosBag在罐和桶的顶部滑动,充入惰性气体,以隔绝水汽和灰尘。 最大限度地减少工作人员的暴露,同时保证采得的疏松材料完整。AtmosBag就是一个便携式实验室,可进行测试、犯罪现场调查以及需要洁净隔离腔的其他应用。
带胶带密封封口的AtmosBag:AtmosBag的开口用胶带粘贴并折叠起来,形成气密密封。每个AtmosBag包都配有一条可拆卸的密封带。
带拉链锁的Atmos Bag:AtmosBag的开口用拉链锁锁紧,形成气密密封。由于拉链宽度,开口略小于袋子的宽度。非常适合需要重复使用袋子内容物和紧急隔离的应用。
性能:
- 由坚固的0.003英寸厚的聚乙烯制成,该聚乙烯经抛光处理,透明度较高
- 接缝经热封处理以确保强度,并测试通气膨胀无泄漏
- 为实验室气体、真空和电线均配备入口
- AtmosBag不阻燃,也不适合长时间接触溶剂、蒸汽或化学品
- 可以在氩气环境中使用
- 每个袋子上有四个进口。每个袋子的一侧有两个。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
Environmental research, 172, 700-712 (2019-03-25)
Gut microorganisms contribute to the metabolism of environmental toxicants, including methylmercury (MeHg). Our main objective was to investigate whether associations between biomarkers for prenatal MeHg exposure and maternal gut microbiota differed between early and late gestation. Maternal blood and stool
Frontiers in microbiology, 9, 1668-1668 (2018-08-31)
Biological aerosols (bioaerosols) are ubiquitous in terrestrial and aquatic environments and may influence cloud formation and precipitation processes. Little is known about the aerosolization and transport of bioaerosols from aquatic environments. We designed and deployed a bioaerosol-sampling system onboard an
Astrobiology, 17(8), 747-760 (2017-07-14)
Biological informational polymers such as nucleic acids have the potential to provide unambiguous evidence of life beyond Earth. To this end, we are developing an automated in situ life-detection instrument that integrates nucleic acid extraction and nanopore sequencing: the Search