主要文件
Z717231
Nunc ® 培养皿
diam. × H 140 mm × 20 mm, surface area 145 cm2, vented
别名:
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.14
价格与库存信息目前不能提供
物料
polystyrene
round
无菌性
sterile; γ-irradiated
sterile
特点
lid
包装
pack of 10 ea
case of 80 ea (Internal pack of 10)
制造商/商品名称
Nunc 249964
直径× 高度
140 mm × 20 mm
圆盘容量
~300 mL
圆盘直径 × 高度
140 mm × 20 mm
表面积
145 cm2
体积 × 工作体积
250 mL × 35 mL
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Nunc Lab-Tek ® 和标准培养皿除支持自动化高通量 (HTS) 应用外,还可优化培养真菌、细菌和其他微生物。
  • 用于培养真菌、细菌和其他微生物
  • 接触皿可用于医院环境采样 (仅供研究使用) 以及食品科学和制药行业
  • 由于完全平整和高度均匀,在自动分配器中表现良好
  • 可用于模制网格线栅
  • 深层培养皿允许更长的培养时间
  • 与自动化系统兼容
请注意: 由于这些器皿由聚苯乙烯(而非玻璃)制成,所以器皿壁可能更薄;这导致外径的尺寸差异约为 10 mm。
法律信息
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mark Q Benedict et al.
PloS one, 15(3), e0221838-e0221838 (2020-03-12)
Larval mosquitoes are aquatic omnivorous scavengers which scrape food from submerged surfaces and collect suspended food particles with their mouth brushes. The composition of diets that have been used in insectaries varies widely though necessarily provides sufficient nutrition to allow