Merck
皮氏培养皿
玻璃皮氏培养皿
皮氏培养皿是用透明塑料(通常是聚碳酸酯或聚苯乙烯)或硼硅酸盐玻璃制成的浅容器,可带盖或不带盖。它们常用于微生物学中细菌和真菌等微生物的培养和观察。培养皿为微生物的生长提供了无菌环境,通常都带有营养丰富的琼脂基质,以支持微生物的生长。它们还可用于其他用途,比如食品工业中的 细胞培养 和质控检测。培养皿有一次性和可重复使用两种,其中可重复使用的培养皿能够经受反复的消毒程序(湿法或干法)。
产品
按相关性排序
显示86的1-20
变更视图
显示86的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 86 结果的1-20
聚碳酸酯/聚苯乙烯皮氏培养皿
Nunc and Nunclon® 细胞培养皿
这种培养皿为圆形,无菌,经 γ 辐照处理,由聚苯乙烯制成。培养皿表面既有预处理过的,也有未经处理的,通常会附带一个通风或非通风的盖子。这些培养皿常用于细胞培养。
Corning® Falcon® 细菌培养皿
这是一种无菌培养皿,由原生聚苯乙烯制成以实现理想的透明度,并配有盖子。它们适用于 微生物培养
Corning®表面预处理细胞培养皿
这种细胞培养皿有无菌型和非无菌型两种,由聚苯乙烯制成,具有理想的透明度。培养皿盖子有三个透气孔以实现理想的通风效果。培养皿形状有圆形和方形,材质为标准塑料或重型塑料。  
Greiner 细胞培养皿
这是一种无菌培养皿,由原生聚苯乙烯制成以实现理想的透明度,并配有盖子。它们还可提供组织培养或超低吸附处理的型号,专门用于优化或抑制细胞附着。  
TPP® 组织培养皿
这种培养皿为圆形,无菌,光学透明,经 γ 辐照灭菌处理,由高级聚苯乙烯制成。培养皿的底面经过组织培养处理,底部采用锯齿环,便于操作。
带吸收垫的培养皿
这种培养皿专为一次性使用而设计,由一次性塑料制成,配有吸收垫,用于培养通过膜过滤捕获的微生物。该产品与一系列安瓿培养基兼容,可用于研究包括酵母和霉菌、总菌数以及特定微生物(如大肠杆菌)的检测和计数。
玻璃皮氏培养皿
Pyrex® 皮氏培养皿
Pyrex® 培养皿是用硼硅酸盐玻璃制成的扁平透明培养皿,配有盖子。培养皿边缘采用珠状设计,以增强机械强度,并确保底部与盖子侧壁之间的间距一致,从而有效减少侧面冷凝湿气造成的毛细作用。在需要定期消毒的实验室中,它们不会受任何常规消毒方法所用化学试剂或热处理的影响。
BRAND® 皮氏培养皿
Brand® 培养皿由钠钙玻璃制成,无菌,配有盖子。底座和盖子都很平整,无任何气泡和条纹。
Aldrich Essentials 皮氏培养皿
这些培养皿由钠钙玻璃制成,未经消毒灭菌。它们的表面未特殊处理,配有盖子。
Foxx Life Sciences Borosil® 培养皿
这种培养皿是高质量的一次性培养皿,与大多数自动化系统兼容。它们可提供优异的光学清晰度,便于与显微镜配合使用。可堆叠设计能节省大量孵育空间。通气培养皿带有凸起的盖子,有利于良好的气体交换和液体蒸发,而不通气培养皿带有扁平盖,可防止蒸发,从而延长培养时间,尤其适合厌氧应用。这些无菌皿是在洁净室中的低生物负荷条件下生产的,确保在所有应用中都能实现最佳效果。
Corning® 钠钙硅玻璃培养皿
这些非无菌型培养皿为圆形,可重复使用,由钠钙玻璃制成,配有盖子。
Duran® 皮氏培养皿 (分格式)
这些培养皿有带分格和不带分格可选,用于制备琼脂以及生物和临床应用。