主要文件
Z370797
Sigma-Aldrich
Vaccu-Pette/96 多孔移液器
polystyrene
别名:
96 well plate pipetting device, caviar dropper, multiwell pipettor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
polystyrene
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37876-0000
长度 × 宽度 × 直径
127 mm × 86 × 37 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一种可以在各种多孔协议中节省大量时间的简单理想方法。对于转移至96孔板、转移至96孔板和转移至96孔板之间的转移,只需将Vaccu-Pette/96连接至大注射器,并吸取约100倍所需每孔体积。例如,要转移50 μL/孔,抽吸并输送总共5 mL。孔中生长的细胞受到脊的保护,可防止进入每个孔的底部50 μl。ELISA、细胞毒性和克隆程序的理想选择。 在没有注射器的情况下,该装置将在每个孔中吸取约15 μL,使其成为有效的96孔印迹工具。 35 mL注射器不包括在内。
法律信息
Vaccu-Pette/96 is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. Can you please provide the User guide for the Vaccu-Pette/96™ multiwell pipettor?
    Can you please provide the User guide for the Vaccu-Pette/96™ multiwell pipettor?
    1 answer
    1. Here are the instructions for use the sterile & disposable (Sigma Aldrich Cat. No.  Z370797 , Bel-Art F37876-0000) and the reusable & autoclavable (Sigma Aldrich Cat. No. Z370800, Bel-Art F37876-0001) versions of the Vaccu-Pette/96™ multiwell pipetter.
      https://www.belart.com/media/catalogstudio/Instructions/937876011-937876012.pdf