主要文件
Z369799
Sigma-Aldrich
Stat-Matic 洗板机
For Multiwell Plates
别名:
Plate Washer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122102
NACRES:
NB.22
物料
polypropylene plate
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Tricontinent 0982
尺寸
8 wells
颜色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
从外部储存器快速、方便、准确地填充或清洗微孔板。全惰性聚丙烯和玻璃结构,带有 PTFE 柱塞。通过插入 100、200 或 250μL 的垫片来设置歧管,并一次分装到 8 个孔中(间距设置为 96 孔板)。
可同时用 100 μL、200 μL 或 250 μL 填充 8 个孔
装置包括进液管和出液管、三个螺纹适配器(适用于常见尺寸的窄口储存瓶)、一个 8 端口歧管和一个歧管支架。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)