Key Documents
M1901
Supelco
玻璃液体闪烁瓶
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 15mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
别名:
Glass Scintillation Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
glass vial
metal foil liner
特點
closure type white urea cap
包裝
pkg of 1000 ea
小玻璃瓶尺寸
17 mm × 58 mm , with cap
容積
6 mL
接頭
thread for 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Wheaton 180 牌低钾玻璃,可获得均匀的低本底和高紫外透射。白色瓶盖配合紧密,并可在上面书写。
包裝
闪烁瓶采用收缩薄膜包装,每个托盘 200 个。
瓶盖装在单独的托盘中。