产品名称
抗-α微管蛋白抗体,小鼠单克隆抗体, clone B-5-1-2, purified from hybridoma cell culture
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
B-5-1-2, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
种属反应性
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
增强验证
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
浓度
~2 mg/mL
技术
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human foreskin fibroblast cell line (FS11)
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
抗α-微管蛋白单克隆抗体(小鼠 IgG1 同种型)源自杂交瘤 B-5-1-2,该杂交瘤是通过小鼠骨髓瘤细胞与海胆(Strongylocentrotus purpuratus)肌酰抗性细丝免疫小鼠的脾细胞融合产生的。
微管蛋白是由α--微管蛋白和β--微管蛋白组成的异二聚体。两个亚基的分子量均为约50 kDa,并具有相当大的同源性。除了α-和β-微管蛋白之外,还鉴定出了其他几种微管蛋白,这使得不同的微管蛋白的数量达到7种。大多数这些微管蛋白具有不同的亚细胞定位,以及逐渐被发现的多种功能。微管蛋白是微管的主要成分。这种细胞内圆柱形丝状结构存在于几乎所有真核细胞中。微管在有丝分裂、细胞内转运、鞭毛运动和细胞骨架中起结构和移动元件的作用。
微管系统含有至少三种α-管蛋白同种型。两种同种型由两个αt-微管蛋白基因编码,这两个基因都被转录并编码为极其相似的蛋白质。第三种同种型通过翻译后修饰产生。
特异性
免疫原
应用
生化/生理作用
α-微管蛋白是细胞骨架蛋白的关键调节因子。它可介导细胞的发育阶段,如增殖、迁移、信号转导,并可保持细胞的形状。α-微管蛋白控制由微管介导的运输、信号转导和细胞张力的调节。编码的蛋白质与癌症的发生和进展相关。α-微管蛋白乙酰化可增强乳腺癌的转移性。TUBA4A中的突变与各种癌症进程相关,例如口腔癌、乳腺癌、直肠癌、肺癌和前列腺癌。此外,TUBA4A的变异可导致偶发性肌萎缩侧索硬化症(ALS)。
微管在有丝分裂、细胞内转运、鞭毛运动和细胞骨架中起结构和移动元件的作用。
外形
储存及稳定性
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)