Merck
T3300
Sigma-Aldrich
DL -色氨酸
≥99% (HPLC)
别名:
(±)-2-氨基-3-(3-吲哚基)丙酸, DL-β-(3-吲哚基)-α-氨基丙酸, DL-氨基吲哚丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N2O2
CAS号:
分子量:
204.23
Beilstein:
86199
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
DL -色氨酸, ≥99% (HPLC)
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
溶解度
methanol: water (7:3): soluble
SMILES 字串
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
色氨酸是 5-羟色胺的前体和必需 α氨基酸。 结晶过程中,DL-色氨酸以两性离子形式存在。
應用
Dl-色氨酸用作:
  • 作为培养基补充剂,培养 Psilocybe atrobrunneaPsilocybe serbica ,用于合成精神类化合物
  • 作为最佳培养基的补充剂,培养酵母菌, 毕赤酵母
  • 使用惠普 HP3D CE毛细管电泳系统(HPCE)进行手性分离实验
生化/生理作用
DL-色氨酸与牛血清白蛋白结合,用于其亲和色谱纯化。 在大鼠饲料中补充色氨酸会诱发膀胱肿瘤。
其他說明
血清素和褪黑激素的氨基酸前体
準備報告
由发酵产生的 L-色氨酸制备
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Culture nutrition and physiology impact the inhibitor tolerance of the yeast Pichia stipitis NRRL Y-7124
Slininger PJ, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 102(3), 778-790 (2009)
Chiral separation of aromatic amino acids by capillary electrophoresis
Bjergegaard C, et al.
Journal of Chromatography A, 836(1), 137-146 (1999)
Crystal structure of DL-Tryptophan at 173K
Hubschle CB, et al.
Crystal Research and Technology, 39(3), 274-278 (2004)
Phylogenetic and chemical studies in the potential psychotropic species complex of Psilocybe atrobrunnea with taxonomic and nomenclatural notes
Borovivcka J, et al.
Persoonia, 34(4), 1-1 (2015)
Promoting effect of saccharin and DL-tryptophan in urinary bladder carcinogenesis
Cohen SM, et al.
Cancer Research, 39(4), 1207-1217 (1979)