Merck
PHR1176
Supelco
色氨酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. T2610000
traceable to USP 1700501
API 家族
tryptophan
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
色氨酸是一种必需氨基酸,它是合成血清素(5-HT)的前体,血清素则是负责调节睡眠和食欲的神经调质。
用于质量控制的认证药物二级标准品,为制药实验室和制造商提供了方便且高性价比的药典一级标准品的替代品。
應用
色氨酸可用作药物参考标准品,用于通过分光光度技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
本认证参考材料是根据国际标准化组织指南 17034 和国际标准化组织/国际电工委员会 17025 生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAB2382。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
The use of carbon paste electrode in the direct voltammetric determination of tryptophan in pharmaceutical formulations
Fiorucci AR, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 28(5), 909-915 (2002)
Tryptophan supplementation modulates social behavior: a review
Steenbergen L, et al.
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 64, 346-358 (2016)
Differential spectrophotometric determination of tyrosine and tryptophan in pharmaceutical amino acid solutions
Demeester J, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 67(5), 729-730 (1978)
Evolution of tryptophan and its foremost metabolites? concentrations in milk and fermented dairy products
Bertazzo A, et al.
PharmaNutrition, 4(2), 62-67 (2016)
Saara Ahmad et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 63(1), 65-68 (2013-07-20)
To investigate the relationship between plasma tryptophan and the occurrence of memory dysfunctions in male and female type 1 diabetics. The case-control study was conducted at two urban healthcare facilities in Karachi from January to June 2009, and comprised 100