化驗
98.0-102.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
顏色
faint yellow to dark yellow
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
InChI 密鑰
OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544) , TERT(7015)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
耐药性机制:这种作用通过细胞壁通透性的丧失而失活。
抗菌谱:包括对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的广泛抗菌活性。
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3