Merck
BP782
土霉素盐酸盐
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24N2O9
CAS号:
分子量:
460.43
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
oxytetracycline
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
InChI key
IWVCMVBTMGNXQD-PXOLEDIWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
应用
氧四环素BP参考标准品,仅用于英国药典中明确规定的实验室试验。
还用于以下专论:
  • 土霉素胶囊
  • 土霉素片
  • 土霉素兽用口服散
  • 土霉素钙
  • 土霉素喷雾剂
  • 包装
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他说明
    可能适用相应的销售限制。
    象形图
    Health hazardEnvironment
    警示用语:
    Warning
    危险声明
    危险分类
    Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
    储存分类代码
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)