生物来源
synthetic
质量水平
无菌性
γ-irradiated
表单
powder
效能
≥850 μg per mg
储存条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
颜色
faintly yellow to yellow
mp
220-223 °C (lit.)
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI key
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
耐药性机制:这种作用通过细胞壁通透性的丧失而失活。
抗菌谱:包括对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的广泛抗菌活性。
包装
注意
制备说明
其他说明
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)