Merck
T2265
Sigma-Aldrich
四乙基氯化铵
≥98% (titration)
别名:
TEA 氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(Cl)
CAS号:
分子量:
165.70
Beilstein:
3563247
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥98% (titration)
形狀
powder
技術
blocking: suitable
顏色
white to light yellow
SMILES 字串
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
四乙基氯化铵(TEAC)已被用于:
  • 抑制过氧亚硝酸盐诱导的大鼠主动脉环松弛[1]
  • 作为触角叶神经元中 K+ 电流和 Ca2+ 诱导的 K+ 电流的药理学阻断剂[2]
  • 在用蛋白水解酶消化的耳蜗内毛细胞中诱导 TEAC 敏感电流并分析其性质[3]
生化/生理作用
四乙基氯化铵(TEAC)非特异性地阻断 K+ 通道。在大鼠主动脉环中,四乙基铵抑制由过氧亚硝酸盐引起的松弛。[1]它通过阻断受体介导的 K+ 电流来阻断烟碱型乙酰胆碱神经传递。TEAC 可以增加结肠和直肠的收缩性和活动性,是 Hirschsprung′s 病患者的治疗选择。[4]在动物的早期败血症期间,TEAC 可减少炎症反应,改善心脏、血管和血液动力学特性。[5]TEAC 具有细胞毒性和抗增殖潜力,并通过下调 B 细胞淋巴瘤-2(Bcl-2)和上调 Bcl-2 相关X(Bax)来诱导胶质瘤细胞凋亡。[6]
阻止 K+ 频道;通过阻断受体介导的 K+ 电流来阻断烟碱乙酰胆碱神经传递。
注意
对湿度敏感,在氩气下处理
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dissociation enzyme effects on the potassium currents of inner hair cells isolated from guinea-pig cochlea
Kimitsuki T, et al.
Hearing Research, 199(1-2), 135-139 (2005)
Tetraethylammonium enhances the rectal and colonic motility in rats and human in vitro
Li Z, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 384(2), 147-155 (2011)
Early potassium channel blockade improves sepsis-induced organ damage and cardiovascular dysfunction
Sordi R, et al.
British Journal of Pharmacology, 163(6), 1289-1301 (2011)
Peroxynitrite-induced relaxation in isolated rat aortic rings and mechanisms of action
Li J, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 209(3), 269-276 (2005)
Tetraethylammonium inhibits glioma cells via increasing production of intracellular reactive oxygen species
Yang KB, et al.
Chemotherapy, 55(5), 372-380 (2009)