推荐产品
用途
sufficient for 10 purifications
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
RNA purification: suitable
环保替代产品分类
, Aligned
储存温度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
在液氮中将组织研磨成细粉末之后,细胞裂解,细胞残渣通过物理和化学方法与内源性RNA分离。随后,RNA结合到柱式支撑硅胶底物上,经过几遍洗涤去除污染物。
从柱上洗脱总RNA,然后在Northern杂交、RT-PCR和qRT-PCR等常规应用中使用。
特点和优势
- 每次制备至多可获得60 μg高纯度浓缩RNA
- 实验方案高度有效,可在30分钟内完成RNA纯化
- 专为研究困难的植物组织而设计
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Liver,Heart
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
闪点(°F)
154.4 °F
闪点(°C)
68 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.