Merck
12033674001
Roche
High Pure 组织RNA提取试剂盒
sufficient for 50 isolation(s), suitable for RT-PCR, suitable for Northern blotting
别名:
RNA纯化
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105500
价格与库存信息目前不能提供
用途
sufficient for 50 isolation(s)
质量水平
制造商/商品名称
Roche
包装
kit of for 50 isolations
技术
Northern blotting: suitable
RT-PCR: suitable
一般描述
高纯核糖核酸组织试剂盒是为从组织样品中纯化完整的、不含任何污染性的脱氧核糖核酸的总核糖核酸而设计的。低至中等产量的核糖核酸分离。在离液盐(盐酸胍)存在下,核酸可与玻璃羊毛状物的表面结合。这使得高纯过滤管能够特异性地固定核酸(DNA和RNA),同时不含污染物。对于RNA分离,结合条件可以优化,以确保所有RNA的固定化。高纯度RNA分离试剂盒可以从广泛的研究样本材料中快速分离完整的总RNA,包括培养细胞、哺乳动物血液、白细胞(WBC)、酵母和细菌。它能迅速从哺乳动物组织中分离出总RNA,如老鼠的肝脏、脾脏、肺和心脏。
容量:高纯旋转过滤管可容纳700 μL样本量。
样品材料:固体组织(如小鼠肝、脾、肺、心脏):1 - 25 mg。
样品大小取决于制备组织的方法;较大样品(>10 mg)应通过转子-定子均质化处理。
应用
高纯度RNA组织试剂盒已用于:
  • 从人体细胞中提取总RNA,用于cDNA文库的生成[1]
  • 从培养细胞中提取总RNA用于实时PCR分析[2]
  • 提取大鼠海马状突起总RNA[3]
  • 从培养细胞和人类脊髓中纯化总RNA[4]
  • 从心室壁收集的组织中分离总RNA[5]
分离出来的RNA可用于许多下游应用:
  • Northern印迹法
  • RACE
  • 引物延伸
  • 差异显示
  • RNase保护测定
  • 体外翻译
特点和优势
  • 在大约30分钟内制备核糖核酸样品
  • 获得适合下游应用的浓缩核糖核酸
  • 用一个试剂盒除去污染物最小化核糖核酸的损失,不需要沉淀或其他降解核糖核酸的处理步骤。
  • 无需危险有机化合物的使用如氯化铯、苯酚、氯仿和溴化乙锭。
组分
  • 裂解/结合缓冲液
  • 脱氧核糖核酸酶ⅰ,冻干
  • 脱氧核糖核酸酶孵育缓冲液
  • 洗涤缓冲液I
  • 洗涤缓冲液II
  • 洗脱缓冲液
  • 高纯纺丝过滤管(含玻璃纤维绒)
  • 收集管
质量
  • 组织在裂解/结合缓冲液中破碎和均质化,并如所述进行纯化。
  • 核糖核酸产量是通过测量260纳米的光密度来确定的。
  • 完整性和大小分布通过变性琼脂糖凝胶中核糖体核糖核酸的条带模式来检测。
  • 以逆转录酶MuLV和15为引物,在第一链合成中使用10 & # 956;L的核糖核酸洗脱液。在随后的聚合酶链反应中,使用扩增高保真聚合酶链反应系统和甘油醛3-磷酸脱氢酶(GAPDH)的特异性引物,获得了预期的983 bp的扩增产物。
  • 通过聚合酶链反应进行检测,而没有预先的逆转录反应,结果为不存在污染性的脱氧核糖核酸;没有获得扩增产物。
制备说明
在失活RNases的离液盐(盐酸胍)存在下,组织样本被破坏和均匀化。然后将匀浆加载到高纯旋转过滤管中的玻璃纤维羊毛状物上。在该方法使用的缓冲条件下,所有核酸均与高纯管中的玻璃纤维羊毛状物结合,而污染物(盐、蛋白质和其他污染物)则不会结合。制剂中的DNA被DNase I直接在过滤器上消化。简单的洗涤和旋转步骤就能很容易地去除被消化的DNA片段和其他细胞污染物。剩余的纯化RNA在少量的低盐缓冲液中洗脱。
其他说明
高纯技术和二氧化硅吸附试剂盒
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
图1:不同均质化程序的比较。使用各种程序均质化小鼠肝脏。用高纯核糖核酸组织试剂盒从每种匀浆中纯化总核糖核酸。分离的核糖核酸的等分试样用特异性针对谷氨酸脱羧酶基因区域的引物进行反向转录。通过凝胶电泳分析cDNA产物。
泳道1:均质化:Ultra Turrax;产量:1.9 & # 956;g/mg组织;A 260/ A 280 : 2.0
泳道2:均质化:电动一次性塑料杵;产量:3 & # 956;g/mg组织;A 260 /A 280 : 2.0
泳道3:均质化:研钵和杵,20 G针头;产量:1.5 & # 956;g/mg组织;A 260 /A 280 : 2.0
泳道4:均质化:手动一次性塑料杵,20 G针头;产量:1.8 & # 956;g/mg组织;A 260 /A 280 : 2.0
泳道5:均质化:手动一次性塑料杵;产量:3.4 & # 956;g/mg组织;A 260 /A 280 : 2.0
泳道6:均质化:小珠涡旋;产量:3 & # 956;g/mg组织;A 260 /A 280 : 2.0
泳道7:分子量标记
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 Inhalation - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Bibi Marjan Razavi et al.
Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 16(4), 1452-1462 (2018-03-20)
Antidepressant activity of crocin, saffron main component, has been established before. Based on previous study, it is suggested that elevation in the levels of BDNF (brain-derived neurotrophic factor), CREB (cAMP response element binding) and VGF neuropeptide could be considered as
LingJun Zhan et al.
TheScientificWorldJournal, 2012, 907095-907095 (2012-05-31)
The real-time PCR diagnostics for avian influenza virus H5N1 in tissue specimens are often suboptimal, since naturally occurring PCR inhibitors present in samples, or unanticipated match of primer to unsequenced species' genome. With the principal aim of optimizing the SYBR
Hasan Şimşek et al.
Iranian journal of basic medical sciences, 19(2), 209-214 (2016-04-16)
Ischemia is described as organs and tissues are destitute of oxygen due to decreased arterial or venous blood flow. Many mechanisms play role in cell death happened as a consequence of a new blood flow is needed for both cell
Faezeh Vahdati Hassani et al.
Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, 22(1), 16-16 (2014-01-10)
Antidepressants have been shown to affect levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and VGF (non-acronymic) whose transcriptions are dependent on cAMP response element binding protein (CREB) in long term treatment. The aim of this study was to verify the subacute
Helena Taflin et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 82(6), 987-997 (2018-10-01)
The aim of study was to investigate the relationship between folate concentration and expression of folate-associated genes in tumour, mucosa and plasma of patients with colorectal cancer, after intraoperative administration of bolus leucovorin (LV). Eighty patients were randomized into four