Merck
SML1670
Sigma-Aldrich
Bifeprunox mesylate
≥98% (HPLC)
别名:
7-[4-([1,1′-Biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-2(3H)-benzoxazolone mesylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H23N3O2 · CH4O3S
分子量:
481.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C1OC2=C(N3CCN(CC4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC3)C=CC=C2N1.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C24H23N3O2.CH4O3S/c28-24-25-21-10-5-11-22(23(21)29-24)27-14-12-26(13-15-27)17-18-6-4-9-20(16-18)19-7-2-1-3-8-19;1-5(2,3)4/h1-11,16H,12-15,17H2,(H,25,28);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
ONWKHSGOYGLGPO-UHFFFAOYSA-N
基因信息
生化/生理作用
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic and dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist.
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic. Bifeprunox is a dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist that exhibits 5-HT1A agonist properties.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)