Merck
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
别名:
Chitosan dimer dihydrochloride, Chitobiose dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24N2O9 · 2HCl
CAS号:
分子量:
413.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥85% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to off-white
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
InChI key
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
其他说明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1