Merck
SHC001H
Sigma-Aldrich
MISSION®
Contains no shRNA insert
别名:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106609
NACRES:
NA.51
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
100
200
产品线
MISSION®
浓度
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
技术
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
运输
dry ice
储存温度
−70°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
当使用MISSION® TRC shRNA克隆进行实验时,选择适当对照品是您的实验设计的关键要素,以便准确解释敲低结果。 MISSION对照转导颗粒是监测转导效率的关键阳性对照。
想要查看更多应用数据、实验方案和载体图谱,请访问 sigma.com/shrna
组分
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
法律信息
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)