product name
MMP 2 / MMP 9 底物,
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥78%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg
應用
基质金属蛋白酶(MMP)属于锌依赖性内肽酶家族,它能够降解基质蛋白。MMP包括胶原酶、明胶酶、基质溶素、釉质溶解素、金属弹性蛋白酶、基质溶解素以及其他结构蛋白和受体溶素。利用适当标记的肽,能够选择性抑制或测量这些酶的活性。 DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg(DNP-PLGMWSR)、Dnp-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg-NH2(DNP-PLGLWA-DR-NH2)、 Dnp-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH(DNP-PQGIAGQ-DR-OH)和MOCAc[(7-甲氧基香豆素-4-基)乙酰基] -RPKPYANvaWMK(Dnp[2,4-二硝基苯基])-NH(2)是基质金属蛋白酶2和基质金属蛋白酶9的底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3