生物源
rat
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GK1.5, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
登錄號
NM_013488.3
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Cd4(12504)
相关类别
一般說明
The rat monoclonal antibody GK1.5 reacts with an extracellular epitope of mouse CD4 transmembrane glycoprotein (55 kDa).
免疫原
Mouse CTL clone V4 cells
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.