Merck
所有图片(8)
主要文件
HPA039835
Sigma-Aldrich
抗-NCAM1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-CD56, 抗-NCAM
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
DSENDFGNYNCTAVNRIGQESLEFILVQADTPSSPSIDQVEPYSSTAQVQFDEPEATGGVPILKYKAEWRAVGEEVWHSKWYDAK
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NCAM1(4684)
免疫原
神经细胞粘附分子1
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST87341
外形
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yifeng Wang et al.
Nephron, 148(5), 312-318 (2023-10-02)
Neural cell adhesion molecule 1 (NCAM1) is a recently identified new antigen of membranous nephropathy (MN) mostly secondary to systemic lupus erythematosus with a low positive rate of 6.6%, and its corresponding antibody was detected in patients' sera. Here, we
Tiffany N Caza et al.
Kidney360, 2(8), 1275-1286 (2022-04-05)
Membranous lupus nephritis (MLN) comprises 10%-15% of lupus nephritis and increases morbidity and mortality of patients with SLE through complications of nephrotic syndrome and chronic kidney failure. Identification of the target antigens in MLN may enable noninvasive monitoring of disease
Tiffany N Caza et al.
Kidney international, 100(1), 171-181 (2020-10-13)
Membranous lupus nephritis is a frequent cause of nephrotic syndrome in patients with systemic lupus erythematosus. It has been shown in phospholipase A2 receptor positive membranous nephropathy that known antibodies can be detected within sera, determination of the target autoantigen
Tiffany N Caza et al.
Kidney international, 103(3), 593-606 (2023-01-14)
Multiple autoantigens have been identified in membranous nephropathy (MN) by tissue-based proteomics. However, antigenic targets of disease are unknown for over 10% of patients with MN and over half of those with membranous lupus nephritis (MLN). Here, we identified multiple
Anne M Kouri et al.
Kidney international reports, 8(11), 2368-2375 (2023-11-29)
Primary membranous nephropathy (PMN) is uncommon in children. Therefore, data on the clinical course of affected children are scarce. In recent years, several novel antigens have been implicated in the pathogenesis of PMN. However, the histopathologic characteristics of pediatric patients
商品
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.