抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SPA-27, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
~42 kDa
物種活性
Staphylococcus aureus
濃度
~1.0 mg/mL
技術
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using purified protein A from Staphylococcus aureus
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 10 μg/mL of protein A from Staphylococcus aureus for coating. To reduce nonspecific binding we recommend on detection using a secondary anti-mouse, F(ab’)2 fragment antibody
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
金黄色葡萄球菌蛋白A,也称为SpA或IgG结合蛋白A,是一种分离自金黄色葡萄球菌Cowan I株细胞壁的42 kDa的单链多肽。它由一条包含五个富含天冬氨酸和谷氨酸的重复性免疫球蛋白结合结构域的单条多肽链组成。抗蛋白A小鼠单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)是产生自由小鼠骨髓瘤细胞与BALB/c免疫小鼠脾细胞融合而成的SPA-27杂交瘤。
特異性
抗-蛋白A单克隆抗体可特异性识别来自金黄色葡萄球菌的蛋白A。
免疫原
来自金黄色葡萄球菌Cowan I株的蛋白A
應用
该抗体可用于各种免疫化学分析技术,包括免疫印迹、斑点印迹、ELISA、免疫荧光、免疫沉淀和流式细胞术(FACS)。
生化/生理作用
由于蛋白A对许多哺乳动物免疫球蛋白的Fc区具有亲和力,因此被认为是生物化学和免疫学中的通用试剂。它可用于不同的应用,例如通过亲和色谱法纯化免疫球蛋白,细胞表面研究,放射免疫测定(RIA),酶免疫测定(EIA),免疫沉淀和许多其他程序。它可以天然形态使用,也可连接各种标志物,或作为特定目标蛋白的靶标。此外,蛋白A对IgG1亚型的小鼠单克隆抗体的亲和性低。因此,小鼠IgG1亚型的单克隆抗蛋白A抗体有一定优势,因为其通过Fab 片段的特异性靶向并结合蛋白A。抗蛋白A单克隆抗体可作为不同测试样品中金黄色葡萄球菌和细菌污染定量和成像的有用工具,还可用于检测蛋白A标记蛋白。
外觀
溶于含有 15 mM 叠氮化钠的 0.01M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)溶液中。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8 °C下保存一个月。对于长期储存,可将工作浓度的分装品冷冻。不建议反复冻融。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。如果在12小时内未使用,则应丢弃工作稀释样品。
免責聲明
本产品仅供研发使用,不得用于药物、家庭或其他用途。请查阅材料安全数据表(MSDS)获取有关危险和安全操作规范的信息。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Spt6 is required for the fidelity of promoter selection
Molecular Cell, 72(4), 687-699 (2018)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(10), 5399-5404 (2000-05-11)
Staphylococcus aureus produces a virulence factor, protein A (SpA), that contains five homologous Ig-binding domains. The interactions of SpA with the Fab region of membrane-anchored Igs can stimulate a large fraction of B cells, contributing to lymphocyte clonal selection. To